Przejdź do
71327
pET-45b(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-45b plasmid features the ability to express fusion proteins with an N-terminal His-Tag coding sequence that results in native protein after purification and cleavage.
Synonim(y):
Plazmid pET-45b, Wektor pET-45b(+)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Produkt 71327 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Plazmid pET-45b umożliwia ekspresję białek fuzyjnych z N-końcową sekwencją kodującą His-Tag®, która po oczyszczeniu i rozszczepieniu daje natywne białko. Plazmid zawiera silny promotor T7lac, aminokońcową sekwencję kodującą His-Tag i regiony wielu miejsc klonowania (MCS) zaprojektowane tak, aby umożliwić generowanie białek docelowych przy minimalnej fuzji zakodowanej w wektorze. Miejsce klonowania Pml I umożliwia bezpośrednią fuzję z sekwencją His-Tag dla wstawek, które są tępe i w odpowiedniej ramce odczytu. W przypadku zastosowań wymagających usuwalnej aminokońcowej sekwencji His-Tag, MCS zawiera miejsce klonowania PshA I (GACNNNNGTC). Miejsce PshA I pokrywa się z miejscem cięcia proteazy enterokinazy (EK) (AspAspAspAspLys). Klonowanie odpowiednio zaprojektowanych wstawek w tym miejscu odtwarza pełne miejsce EK i pozwala na usunięcie wszystkich aminokońcowych sekwencji zakodowanych w wektorze przez trawienie EK. Pozostała część MCS koduje miejsca enzymów restrykcyjnych występujące w wielu innych wektorach ekspresyjnych Novagen w celu ułatwienia transferu insertu. Opcjonalna C-końcowa sekwencja kodująca S-Tag jest kompatybilna z oczyszczaniem, wykrywaniem i kwantyfikacją (1).
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Other Notes
Kim, J.S. i Raines, R.T. (1993) Protein Science 2, 348-356.
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: [email protected].
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO.Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Toksyczność: Standardowa obsługa