Przejdź do
71208-M
(DE3) Zestaw komórek kompetentnych 2 - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(DE3) Zestaw komórek kompetentnych 2 - Novagen,
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt jest objęty licencją Brookhaven National Labs. Podmioty komercyjne muszą uzyskać licencję na użytkowanie badawcze przed zakupem. Skontaktuj się z działem licencjonowania, aby potwierdzić, że Twoja firma posiada już licencję na użytkowanie badawcze.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Other Notes
•0.2 mlRosetta2(DE3) Competent Cells
•0.2 mlRosetta-gami 2(DE3) Competent Cells
•0.2 mlRosett-gami B(DE3) Competent Cells
•0.2 mlRosettaBlue(DE3) Competent Cells
•0.2 mlOrigami 2(DE3) Competent Cells
•0.2 mlOrigami B(DE3) Competent Cells
•10 µlTest Plasmid
•4 × 2 mlSOC Medium
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71210-M7120771209
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71208-307790788053109