Przejdź do
71013-M
ColiRollers® Kulki do galwanizacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
188,00 zł
5 pkg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
188,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
ColiRollers® Plating Beads oferują lepszy sposób wykonywania rutynowej procedury - posiewu bakterii. Typowe metody posiewu wykorzystują wygięty szklany pręt "kij hokejowy", który musi być zanurzony w 70% etanolu i wypalany między użyciami, lub jednorazowe plastikowe aplikatory. Obie wymagają energicznego rozprowadzania podczas obracania płytki. Te starsze metody mogą stać się niezwykle pracochłonne i czasochłonne podczas przetwarzania wielu próbek i mogą dawać niespójne wyniki z powodu różnic w stosowanym ciśnieniu, długości czasu obrotu i zawartości wilgoci w płytkach. Ponadto otwarty płomień może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Novagen ColiRollers Plating Beads to specjalnie obrobione szklane kulki, które wykonują pracę za Ciebie. Wystarczy odpipetować komórki na płytkę, dodać od 10 do 20 kulek i kilkakrotnie przesunąć płytkę do przodu i do tyłu. Ruch obrotowy kulek delikatnie rozprowadza komórki równomiernie i całkowicie na powierzchni agaru. Całe stosy płytek mogą być przetwarzane za jednym razem. Po umieszczeniu kulek na płytce należy je z niej strząsnąć, a płytka jest gotowa do umieszczenia w inkubatorze. Zastosowanie kulek ColiRollers eliminuje niespójności konwencjonalnych metod "kija hokejowego" i zapewnia równomierne rozmieszczenie kolonii za każdym razem. Kulki ColiRollers są dostarczane w stanie sterylnym, a każde opakowanie zawiera wystarczającą ilość kulek na 60 do 80 płytek.
Legal Information
ColiRollers is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność - standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSD113328Z742555Z742558
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1133-28
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B1201-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B1202-E
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71013-404055977255768
71013-304055977255751
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is it possible to obtain single colonies with this method? Of course this is also dependent on dilution factors etc, but I am wondering if the beads make enough smear to isolate single colonies. 
    1 answer
    1. Single colonies can be achieved with the proper dilution of the cells, and efficient spreading across the plate.
      Helpful?
  2. Hello Sir, I want to order coliRollers plating beads with catalogue no (71013-M). I want to get the details of this product, like how many grams or beads are there in a package. Thank you.
    1 answer
    1. The number of beads in each package will vary slightly as the packages are based on weight. The weight of each package is approximately 71g. The recommend number of beads per plate is 10 to 20. Each package contains enough beads for 60 to 80 plates.
      Helpful?
  3. Hi, I would like to ask, can the plating beads be reused and autoclavable?
    1 answer
    1. The ColiRollers beads are delivered sterile (gamma irradiated) and can be used directly. After use, the ColiRollers can be autoclaved and reused. Used beads can be stored in 75% ethanol solution or 10% bleach solution until autoclaving.
      Helpful?
  4. Can these beads be reused by soaking in ethanol and/or autoclaving?
    1 answer
    1. These beads are sterile (gamma irradiated) and ready to use. This product may also be autoclaved for repeated usage. Beads may also be stored in 75% ethanol or 10% bleach solution.
      Helpful?
  5. What is the size of the beads? 3 mm or 1 mm?
    1 answer
    1. The approximate size of the beads is 4 mm.