Przejdź do
71012
Kompetentne komórki HT96 BL21(DE3) - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonim(y):
Szczep BL21
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
11 870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
3160,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kompetentne komórki HT96 BL21(DE3) - Novagen, The HT96 BL21(DE3) Competent Cells are designed for high-throughput transformation and protein expression applications.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
Genotyp: F-ompThsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3)
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Komórki kompetentne HT96 BL21(DE3) są przeznaczone do wysokowydajnej transformacji i ekspresji białek.
Komórki kompetentne HT96<TMSYMBOL></TMSYMBOL> BL21(DE3) są przeznaczone do transformacji o wysokiej wydajności. Komórki są wstępnie rozprowadzane w 20-litrowych objętościach w wytrzymałej 96-dołkowej płytce polipropylenowej, która jest kompatybilna z różnymi termocyklerami i łaźniami wodnymi. Studzienki są indywidualnie uszczelnione i mają podniesione krawędzie, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu. Uszczelki można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet lub usunąć w celu uzyskania dostępu. Paski nasadek są również dostarczane w celu niezawodnego uszczelnienia podczas manipulacji i przechowywania. Grupy 24 studzienek można łatwo oddzielić od płytki w celu przetworzenia mniejszej liczby próbek.
Komórki kompetentne HT96 BL21(DE3)
BL21 to najczęściej stosowane tło gospodarza, którego zaletą jest niedobór proteaz lon (1) i ompT. Oznaczenie (DE3) wskazuje, że szczep jest lizogenem λDE3, a zatem zawiera chromosomalną kopię genu polimerazy RNA T7 pod kontrolą promotora lacUV5.
Features and Benefits
- Wysoka przepustowość, format 96-dołkowy
Other Notes
Phillips, T.A., et al. 1984. J. Bacteriol.159, 283.
1 plate4 plates20 plates
•1 plate4 plates20 platesHT96 BL21(DE3) Competent Cells
•1 × 14 ml4 × 14 ml20 × 14 mlSOC Medium
•1 × 10 µl2 × 10 µl10 × 10 µlTest Plasmid
•1 pkg4 pkg20 pkg8-Cap Strips
•1420Reagent Reservoirs
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
694546905369449
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71012-304055977255737