Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 reactions | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105500
1230,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Szybkie oczyszczanie produktów PCR na potrzeby dalszych procedur
Zestaw SpinPrep<TMSYMBOL></TMSYMBOL> PCR Clean-Up Kit jest przeznaczony do szybkiego oczyszczania DNA amplifikowanego w PCR. 10-minutowa procedura obejmuje dodanie buforu wiążącego, a następnie adsorpcję DNA na membranie krzemionkowej w formacie kolumny wirówkowej. Po etapie płukania DNA jest eluowane w buforze o niskiej zawartości soli. Zestaw ten usuwa polimerazy DNA, dNTP, sole i> 99% starterów, dzięki czemu nie zakłócają one dalszych zastosowań, takich jak klonowanie, sekwencjonowanie lub etykietowanie. Produkty PCR od 100 bp do > 12 000 bp mogą być oczyszczone, z odzyskiem amplifikowanego DNA w zakresie 60-90% w standardowych warunkach.
Pojemność wiązania kolumny: do 6 g
Objętość PCR: 100 l/rxn
Typowy odzysk: 6090%
Zakres wielkości: 100 bp do > 12 000 bp
Wymagany czas:< 10 min
.
Pojemność wiązania kolumny: do 6 g
Objętość PCR: 100 l/rxn
Typowy odzysk: 6090%
Zakres wielkości: 100 bp do > 12 000 bp
Wymagany czas:< 10 min
.Other Notes
•82 mlSpinPrep Bind Buffer
•27 mlSpinPrep Wash Buffer
•10 mlSpinPrep Elute Buffer
•100SpinPrep Filters
•100Receiver Tubes
•100Eluate Receiver Tubes
•27 mlSpinPrep Wash Buffer
•10 mlSpinPrep Elute Buffer
•100SpinPrep Filters
•100Receiver Tubes
•100Eluate Receiver Tubes
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Yong H Park et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(2), 508-526 (2016-02-13)
The α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic acid (AMPA) receptors (AMPAR) subunits can be posttranscriptionally modified by alternative splicing forming flip and flop isoforms. We determined if an ischemia-like insult to retinal ganglion cells (RGCs) increases AMPAR susceptibility to s-AMPA-mediated excitotoxicity through changes in posttranscriptional
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70976-3 | 04055977255591 |