Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106611
NACRES:
NA.51
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-1.1 Hygro został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej charakterystyki genów docelowych w wielu systemach ekspresji oraz umożliwienia szybkiej selekcji stabilnych transfekowanych komórek ssaków wyrażających wysoki poziom białka docelowego. Za pomocą tego wektora można użyć pojedynczego rekombinowanego plazmidu do testowania ekspresji w E. coli, komórkach owadów i kręgowców. W ekspresji w komórkach kręgowców pośredniczy promotor hybrydowy składający się z natychmiastowego wczesnego wzmacniacza CMV połączonego z promotorem aktyny kurczaka. Marker selekcji leków jest wyrażany pod kontrolą sekwencji CITE (lub IRES) wirusa EMC, umożliwiając szybką selekcję transfekowanych komórek ssaków przy użyciu higromycyny. Do ekspresji w komórkach owadzich, pTriEx-1.1 Hygro zawiera flankujące sekwencje bakulowirusa, aby umożliwić generowanie rekombinowanych bakulowirusów przy użyciu systemu BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. W komórkach owadzich zainfekowanych bakulowirusem ekspresja jest napędzana przez bardzo późny promotor p10. Ekspresja w E. coli jest regulowana przez ściśle kontrolowany promotor T7lac. Ekspresja może być indukowana u gospodarzy takich jak NovaBlue poprzez infekcję fagiem λCE6, który konstytutywnie wyraża polimerazę RNA T7 z promotorów λpL i λpI. Alternatywnie, rekombinowane plazmidy pTriEx można przenieść do gospodarza (DE3)pLacI, który umożliwia indukcję IPTG.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytwarzanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: [email protected].
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytwarzanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: [email protected].
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70928-3 | 04055977256079 |