Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Produkt 70765-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
pET Expression Systems i pET
pET Expression Systems i pET Expression Systems plus Competent Cells zapewniają podstawowe odczynniki potrzebne do klonowania i ekspresji genów docelowych.
pET Expression Systems i pET Expression Systems plus Competent Cells zapewniają podstawowe odczynniki potrzebne do klonowania i ekspresji genów docelowych.
Other Notes
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
pET Expression Systems
Components for pET Expression Systems are similar for all systems unless otherwise stated with the specific pET Expression System description. pET Expression Systems include:
pET Expression Systems plus Competent Cellscontain all of the components of the specific pET Expression System, as well asthe following additional components, unless otherwise stated with the specificpET Expression System description:
Components for pET Expression Systems are similar for all systems unless otherwise stated with the specific pET Expression System description. pET Expression Systems include:
- 10 µg pET vector DNA (for each indicated plasmid)
- 0.2 ml BL21 Glycerol Stock
- 0.2 ml BL21(DE3) Glycerol Stock
- 0.2 ml BL21(DE3)pLysS Glycerol Stock
- 0.2 ml Induction Control Glycerol Stock
pET Expression Systems plus Competent Cellscontain all of the components of the specific pET Expression System, as well asthe following additional components, unless otherwise stated with the specificpET Expression System description:
- 0.2 ml NovaBlue Competent Cells
- 0.2 ml BL21(DE3) Competent Cells
- 0.2 ml BL21(DE3)pLysS Competent Cells
- 2 × 0.2 ml SOC Medium
- 10 µl Test Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3