Przejdź do
70590-M
BacVector Pożywka dla komórek owadów - Novagen
Serum-free medium optimized for growth of Sf9 Insect Cells
Synonim(y):
Pożywka dla komórek owadzich bez surowicy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106200
720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
ambient, wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka BacVector Insect Cell Medium jest zoptymalizowana pod kątem wzrostu komórek owadów Sf9 bez użycia surowicy. Ta kombinacja komórek/pożywki jest zalecana do kotransfekcji BacVector Triple Cut Virus DNA lub BacMagic DNA i plazmidów transferowych w celu skonstruowania rekombinowanych bakulowirusów i jest kompatybilna z Insect GeneJuice® Transfection Reagent. Pożywka ta jest również zalecana do przejściowej ekspresji z rekombinantów wektorów pIEx i pBiEx, a także do testów płytek przy użyciu techniki nakładania agarozy. Przechowywać w ciemności w temperaturze 4°C.
Legal Information
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70590-304055977273250