Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
General description
Biopanning selection
Biopanning requires both binding and elution conditions that maintain the infectivity of the phage. The stability of the T7 phage particle enables the use of a variety of elution conditions during biopanning. Phage maintain infectivity following treatment with 1% SDS, 5 M NaCl, 4 M urea, 2 M guanidine-HCl, 10 mM EDTA, reducing conditions (up to 100 mM DTT), and a pH range of 4 to 10. The wide range of conditions available for T7Select biopanning expands the range of targets that can be used successfully.
Other Notes
- 25 g Blocking Reagent
- 2 x 50 ml 10X TBST Wash Buffer
- 10 ml T7 Elution Buffer
- 0.2 ml BL21 Glycerol Stock
- 0.2 ml BLT5403 Glycerol Stock
- 0.2 ml BLT5615 Glycerol Stock
- 1010 pfu T7Select Positive Control Lysate
- 1010 pfu T7Select Negative Control Lysate
- 50 μl S-protein HRP Conjugate
- 2 ml T7Select S-protein
- 50 ml SuperSignal Substrate
- pkg/25 g LOCATOR Luminescent Labels
- pkg/25 Development Folders
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70018-3 | 04055977273892 |