Przejdź do
69839-M
Ligaza DNA T4 - Novagen
Qualified under the most stringent cloning conditions
Synonim(y):
Ligacja DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106310
Storage temp.:
−20°C
400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ligaza DNA T4 katalizuje tworzenie wiązań fosfodiestrowych między grupami 3′-hydroksylowymi i 5′-fosforanowymi sąsiednich nukleotydów DNA i RNA w konfiguracji tępego końca lub spójnego końca. Enzym łączy nici RNA i DNA tylko w cząsteczkach dupleksowych i nie łączy jednoniciowych kwasów nukleinowych. Ligaza DNA Novagen T4 jest rygorystycznie testowana w niebiesko-białym teście klonowania w warunkach, które maksymalizują ekspozycję końców DNA na wszelkie zanieczyszczające nukleazy. Enzym kwalifikuje się do wszelkich zastosowań związanych z ligacją lub klonowaniem.
Other Notes
4 jednostki Weissa/µl; jedna jednostka Weissa jest zdefiniowana jako ilość enzymu wymagana do katalizowania wymiany 1 nmola ³²P z pirofosforanu na ATP jako materiał Norit® wchłanialny w ciągu 20 minut w temperaturze 37°C. 0,01 jednostki Weissa to ilość enzymu wymagana do ligacji > 95% fragmentów 1 µg bakteriofaga λ HindIII w temperaturze 16°C w ciągu 20 minut.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Narzędzia do przygotowywania plazmidów, transkrypcji in vitro, oczyszczania mRNA i formułowania LNP w rozwoju szczepionek i terapii opartych na mRNA.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69839-304055977258820