Przejdź do
69831-M
Zestaw mysich Ig-primerów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
5430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69831-304055977274011