Przejdź do
69820-M
pT7Blue T-Vector - Novagen
designed for simplified cloning of PCR products
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pT7Blue T został zaprojektowany do uproszczonego klonowania produktów PCR. Wiele termostabilnych polimeraz DNA, takich jak polimeraza Taq DNA, pozostawia pojedyncze nawisy 3′ nukleotydów A na swoich produktach reakcji. Cząsteczki te mogą być ligowane bezpośrednio do wektora zawierającego kompatybilne nawisy pojedynczych nukleotydów T. Wektor pT7Blue został specjalnie skonstruowany do tego zastosowania i został przygotowany do klonowania T poprzez trawienie EcoRV, a następnie dodanie pojedynczych reszt 3′ dT na każdym końcu. Wektor T jest dostarczany w postaci gotowej do ligacji z DNA amplifikowanym za pomocą dowolnej polimerazy DNA, która pozostawia pojedyncze zwisy 3′ dA. Docelowe inserty posiadające inne typy końców, takie jak produkty reakcji polimerazy korekcyjnej lub fragmenty restrykcyjne, można łatwo przygotować do klonowania T za pomocą zestawu Single dA<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Tailing Kit. pT7Blue zawiera szkielet pUC19 (w tym pochodzenie replikacji o wysokiej liczbie kopii i sekwencje lac ), promotor T7, pochodzenie replikacji f1 i zmodyfikowany region wielokrotnego klonowania.
Other Notes
  • 2g pT7Blue T-Vector, 50 ng/l
  • 25 ng T-Vector Positive Control Insert, 2.5 ng/l
Legal Information
Ten produkt jest dostępny tylko w Japonii.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PT7BLUE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69080-M69967-M70188-M
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69820-304055977273977