Przejdź do
69744
pET-22b(+) DNA - Novagen
Novagen pET-22b(+) vector carries an N-terminal pelB signal sequence for potential periplasmic localization
Synonim(y):
Wektor DNA Novagen, Wektor pET-22b(+), pET-22b(+) DNA, wektor, wektor do klonowania, wektor ekspresji
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697416974069739
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69744-307790788054403