Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106310
Storage temp.:
2-8°C
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Genomowe DNA to wysoce oczyszczone preparaty genomowego DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z różnych organizmów. Protokół izolacji minimalizuje ścinanie i usuwa zanieczyszczenia, które hamują procedury enzymatyczne. Genomowe DNA Novagen kwalifikuje się do analizy genomowej (w tym PCR) i tworzenia bibliotek. Co najmniej 90% DNA ma rozmiar większy niż 100 kbp, zgodnie z analizą elektroforezy żelowej CHEF (> 50 kbp dla S. cerevisiae). Nie obserwuje się hamowania aktywności enzymów restrykcyjnych, a DNA jest wolne od zanieczyszczającego RNA i białka.
DNA jest dostarczane w 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1 mM EDTA (TE). Pipetować za pomocą końcówki pipety o szerokim otworze, aby zminimalizować ścinanie
DNA jest dostarczane w 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 1 mM EDTA (TE). Pipetować za pomocą końcówki pipety o szerokim otworze, aby zminimalizować ścinanie
Application
DNA o wysokiej masie cząsteczkowej i czystości do każdego zastosowania
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzki genomowy DNA
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69237-3 | 04055977274622 |