Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4300,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało HSV-Tag jest mysim przeciwciałem monoklonalnym (IgG1) o wysokiej swoistości i powinowactwie do 11-aminokwasowego peptydu pochodzącego z glikoproteiny D wirusa opryszczki pospolitej (HSV). Peptyd jest kodowany przez sekwencję HSV-Tag w odpowiednich wektorach ekspresyjnych oraz przez 36-mer kontroli pozytywnej w systemie Novagen NovaTope. Oczyszczone przeciwciało wytwarza silny sygnał w rozcieńczeniu 1:10 000 na Western blotach (Sakai 1996), dot blotach i podnoszeniu kolonii, gdy jest stosowane z koniugatem Novagen Anti-Mouse IgG AP.
Other Notes
•: : Positive Control Extract containing 31.1 kDa target protein
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source - | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype - | isotype IgG1κ | isotype - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69171-4 | 04055977274547 |
| 69171-3 | 04055977225150 |