Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 764,00 zł | |
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1430,00 zł | |
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2250,00 zł | |
| 20 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
U0126, U0126, CAS 109511-58-2, is a potent and specific inhibitor of MEK1 (IC50 = 72 nM) and MEK2 (IC50 = 58 nM). The inhibition is noncompetitive with respect to both ATP and ERK.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(c2c(cccc2)N)\C(=C(\C(=C(\Sc1c(cccc1)N)/N)\C#N)/C#N)\N
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
InChI key
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
MEK1 and MEK2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
DeSilva, D.R., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4175.
Duncia, J.V., et al. 1998. Biorg. Med. Chem. Lett.8, 2839.
Favata, M.F., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 18623.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
An Introduction to Inhibitors and Their Biological Applications
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 662005-10MG | 04055977261691 |
| 662005-1MG | 07790788052249 |
| 662005-20MG | 04055977261004 |
| 662005-5MG | 04055977261011 |