Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
TWEEN® 20, Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
RTECS - TR7400000
form
liquid
mol wt
~1228
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
mp
98.9 °C ( 98.9 °C (210.0 °F))
solubility
water: soluble
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 98.9 °C ( 98.9 °C (210.0 °F)) | mp - | mp - | mp - |
| description RTECS - TR7400000 | description RTECS - TR7400000 | description non-ionic | description non-ionic |
| solubility water: soluble | solubility water: 10% | solubility - | solubility water: soluble (Water solubility: 0,0002 g/l at 20 °C - OECD Test Guideline 105) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Protokoły
This quick-start guide provides a detailed protocol for the use of the Immobilon® GO device in hands-free, western blot immunodetection.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 655204-100ML | 07790788052171 |