Przejdź do
654245
TNF-α, mysi, rekombinowany, E. coli
Synonim(y):
rmTNF-α, rm-Cachectin, czynnik martwicy nowotworów-α
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
17,000 g/mol
2280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
Merck USA index - 14, 9812
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
17,000 g/mol
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
≤100 pg/μg Endotoxin (pg/μg TNF-α)
solubility
soluble (Reconstitute to a concentration >=10 µg/ml with sterile PBS containing >=0.1% HSA or BSA.)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Tnf(21926)
General description
Obszar badań: Apoptoza
Rekombinowany mysi czynnik martwicy nowotworów-α (TNF-α), ulegający ekspresji w E. coli, znany jest ze swoich bezpośrednich zdolności nowotworobójczych. Ta cytokina zapalna wyzwala kaskadę innych cytokin i czynników stanowiących odpowiedź układu odpornościowego na infekcje i raka. Ponadto stwierdzono, że wpływa na zmiany w metabolizmie kości podczas stanu zapalnego. (TNF-α), białko homotrimerowe, występuje w postaci rozpuszczalnej i transmembranowej.
Application
TNF-α, Mouse, Recombinant, E. coli został użyty do badania sygnalizacji TNF do ekspresji genu insuliny w komórkach produkujących insulinę.[1]
Biochem/physiol Actions
TNF-α, cytokina, oddziałuje z dwoma różnymi receptorami, inicjując szlaki transdukcji sygnału, które skutkują odpowiedziami komórkowymi, takimi jak przeżycie, różnicowanie i proliferacja komórek. Reguluje odpowiedzi zapalne i aktywuje cząsteczki zapalne, w tym inne cytokiny i chemokiny. Transbłonowy TNF-α wiąże się z TNFR1 i TNFR2 i ułatwia stan zapalny i śmierć komórek. Jednak nadmierna lub niewłaściwa aktywacja sygnalizacji TNF-α jest związana z przewlekłym stanem zapalnym i może prowadzić do powikłań patologicznych, w tym chorób autoimmunologicznych. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), nieswoiste zapalenie jelit (IBD), łuszczycowe zapalenie stawów (PsA), łuszczyca (PS) i niezakaźne zapalenie błony naczyniowej oka (NIU) to tylko niektóre z nich.
Dodatkowo TNF-α jest związany z hamowaniem sygnalizacji insulinowej. Jego usunięcie poprawia wrażliwość na insulinę. Aktywność szlaku sygnałowego kinazy N-końcowej Jun (JNK), która jest nieprawidłowo podwyższona w otyłości, jest silnie aktywowana zarówno przez TNF-α.
ED₅₀ = 20-50 pg/ml mierzone w teście cytotoksycznym z użyciem mysiej linii komórkowej L-929 wrażliwej na TNF-α w obecności aktynomycyny D (nr kat. 114666).
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS, 50 µg BSA/µg TNF-α.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥10 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Scharla, S.H., et al. 1994. Eur. J. Endocrinol. 131, 293.
Eck, M.J., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 2119.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3177GF314407617
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
mouse
biological source
human
biological source
-
biological source
-
mol wt
17,000 g/mol
mol wt
17.4 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
form
lyophilized
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Role of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-?) in Autoimmune Disease and Current TNF-? Inhibitors in Therapeutics
Dan-in Jang, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22(5)-22(5) (2021)
Adilson Guilherme et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17082-17091 (2009-03-27)
The nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) is a ligand-dependent transcription factor that acts as a primary regulator of adipogenesis and controls adipocyte metabolism and insulin action. Increased expression of tumor necrosis factor (TNFalpha) in adipose tissue of obese
Neha Agrawal et al.
Cell metabolism, 23(4), 675-684 (2016-04-15)
Adaptation of organisms to ever-changing nutritional environments relies on sensor tissues and systemic signals. Identification of these signals would help understand the physiological crosstalk between organs contributing to growth and metabolic homeostasis. Here we show that Eiger, the Drosophila TNF-α
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
654245-10UG04055977184600