Przejdź do
6540-M
L-Tryptophan
Synonim(y):
L-Tryptophan, Trp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
988,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
988,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Quality Level
assay
≥98.5% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1176T261000051145
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
form
crystalline solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.5% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
6540-100GM04055977184563