Kluczowe dokumenty
6510-OP
Millipore
Polyethylene glycol
8000, OmniPur®
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), PEG
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Poziom jakości
Formularz
flakes (waxy crystalline)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
pH (5%, water): 5.0-7.0
RNase: None detected
Solidification point: 55-63°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
281.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup