Przejdź do
64571-M
Modyfikacja barwnika Wright-Giemsa Fuccillo
Harleco®, suitable for hematology
Wright-Giemsa Fuccillo Stain Modification
Synonim(y):
Hematology Stain, Hematology Solutions
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco®
mp
-98 °C
density
0.791 g/cm3
λmax
520-530 nm (Eosin), 640-650 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology, hematology ((contains Methanol))
storage temp.
15-25°C
General description
HARLECO® Barwnik polichromatyczny do rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego
Application
HARLECO® Barwnik polichromatyczny do rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Barwnik polichromatyczny do rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego. Używany do morfologii czerwonych krwinek i różnicowania białych krwinek.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
64571-8504061839405288
64571-7504061839405271
64571-9504061839405295
Questions
  1. What is the mixture of stain to buffer for the Wright Giemsa Fucillo solution?
    1 answer
    1. As per the instructions located on page 1 of the Instructions for Use, the stain buffer mix is prepared by combining 50 ml of the Wright Giemsa Fucillo stain with 250 ml of buffer. Depending on user preference, the pH of the buffer should be either pH 6.4 or 6.8. It is conceivable that some users might prefer a slightly more alkaline pH buffer. The stain buffer mixture should remain effective for at least 3 hours, but it is possible that it might remain effective for as long as 24 hours or perhaps slightly longer. When the stain quality begins to deteriorate, the stain buffer mix should be replaced.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Montreal, Qc
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Beautiful stain
    We have great results with this stain for a manual technique. It works very well with the phosphate buffer with a pH of 6,4.
    Helpful?