Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Woda dejonizowana destylowana, ASTM typ II, HARLECO® Purified water for laboratory use
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
HARLECO® Woda oczyszczona do użytku laboratoryjnego
Analysis Note
Data ważności18 miesięcy od daty produkcjiChlorek (Cl)5ppb maxKolor (APHA)10APHA maxPrzewodność w 25°C1.0µS/cm maxPostaćPrzezroczysta cieczMetale ciężkie (jako Pb)0.01ppm maxChromatografia jonowa, Chlorek0.4ppm maxChromatografia jonowa, azotan 0.4ppm maxChromatografia jonowa, fosforan 1.0ppm maxChromatografia jonowa, siarczan 1.0ppm maxŻelazo (Fe)0.3ppm maxLimity drobnoustrojów10CFU/mL maxRezystywność w 25°C1.0MOhm-cm minKrzemionka (SiO2)3ppb maxSód (Na)5ppb maxSubstancje redukujące nadmanganianAby przejść testCałkowity węgiel organiczny50µg/L maxCałkowita zawartość ciał stałych20ppm max
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woda dejonizowana destylowana, ASTM typ II
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 151629-100G | 04061833070741 |
| 151629-25G | 04061838739308 |
| 6442-88 | 04061839405264 |
| 6442-85 | 04061839405257 |