Przejdź do
627850
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes.
Synonim(y):
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1449.25 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Aby zapytać o ten produkt 627850, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes. Potency: >700 IU/mg.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c