Przejdź do
620G
Roztwór do usuwania plam Giemsa Original Azure Blend
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
Synonim(y):
Hematology Stain, Hematology Solutions
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
λmax
520-530 nm (Eosin), 635-645 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
HARLECO® Specjalnie opracowany do barwienia pasm G chromosomów w badaniach genetycznych. Może być również stosowany z barwnikiem Wrighta do barwienia krwi i szpiku kostnego.
Application
HARLECO® Specjalnie opracowany do barwienia pasm G chromosomów w badaniach genetycznych. Może być również stosowany z barwnikiem Wrighta do barwienia krwi i szpiku kostnego.
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Specjalnie opracowany do barwienia pasm G chromosomów w badaniach genetycznych. Może być również stosowany z barwnikiem Wrighta do barwienia krwi i szpiku kostnego.
Rozcieńczyć 50 objętościami wody destylowanej lub buforu do barwienia różnicowego w hematologii. Rozcieńczyć 25 objętościami buforu o pH 6,8 dla procedur barwienia G-Banding.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
620G-7504061839405073