Przejdź do
6.18729
Kwas trifluorooctowy
suitable for chromatography
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid solution, TFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
suitability
suitable for chromatography
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas trifluorooctowy (TFA) jest stosowany jako dodatek w analizach HPLC i LC-MS w celu poprawy separacji związków zasadowych.
Application
Kwas trifluorooctowy może być stosowany jako:
  • Odczynnik parujący jony w chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RPLC) do rozdzielania peptydów.
  • Kwaśny dodatek do fazy ruchomej w chiralnej chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas trifluorooctowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Combined use of isopropylamine and trifluoroacetic acid in methanol-containing mobile phases for chiral supercritical fluid chromatography
De Klerck K, et al.
Journal of Chromatography A, 1234, 72-79 (2012)
Utility of retention prediction model for investigation of peptide separation selectivity in reversed-phase liquid chromatography: impact of concentration of trifluoroacetic acid, column temperature, gradient slope and type of stationary phase
Analytical Chemistry, 82(1), 265-275 (2010)