Przejdź do
6.18566
Monohydrat soli sodowej kwasu heptano-1-sulfonowego
suitable for chromatography, LiChropur
Synonim(y):
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
LiChropur
Quality Level
suitability
suitable for chromatography
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Opracowanie i walidacja metody chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz do jednoczesnego ilościowego oznaczania eseryny i chlorku pralidoksymu w plastrach transdermalnych typu lek w matrycy adhezyjnej: Niniejsze badanie pokazuje zastosowanie monohydratu soli sodowej kwasu heptano-1-sulfonowego jako kluczowego środka parującego jony w HPLC do skutecznego oznaczania ilościowego związków farmaceutycznych. Opracowana solidna metoda oferuje znaczący postęp w analizie złożonych próbek, zwiększając zarówno dokładność, jak i skuteczność testów farmaceutycznych i kontroli jakości (Banerjee S, Chattopadhyay P, Ghosh A, Kaity S, Veer V, 2013).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2