Przejdź do
6.17650
Woda
HPLC grade
Synonim(y):
Water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.), 0.0  °C (32.0 °F)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Woda klasy HPLC jest stosowana głównie jako składnik fazy ruchomej w metodzie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) stosowanej do rozdzielania związków polarnych.
Application
Woda może być używana jako składnik fazy ruchomej:
  • Do analizy witamin rozpuszczalnych w wodzie.
  • Do przygotowania fazy ruchomej do analizy HPLC-ELSD.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woda
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of various HILIC materials for the fast separation of polar compounds
Chauve B, et al.
Journal of Separation Science, 33(6-7), 752-764 (2010)
Application of parallel gradient high performance liquid chromatography with ultra-violet, evaporative light scattering and electrospray mass spectrometric detection for the quantitative quality control of the compound file to support pharmaceutical discovery
Squibb AW, et al.
Journal of Chromatography A, 1189(1-2), 101-108 (2008)