Przejdź do
616520
TRPV4 Antagonist I, RN-1734
The TRPV4 Antagonist I, RN-1734, also referenced under CAS 946387-07-1, controls the biological activity of TRPV4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
TRPV4 Antagonist I, RN-1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I, RN1734, RN1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
471,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22Cl2N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
471,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C(C)C)CCNC(C)C)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
InChI key
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable benzenesulfonamide compound that selectively antagonizes TRPV4 agonist 4α-PDD- (Cat. No. 524394) stimulated Ca2+ influx (IC50 = 2.3, 3.2 and 5.9 µM, respectively, in HEK293 expressing human, rat, or mouse TRPV4) without affecting the activity of three other human TRP (transient receptor potential) channels, including capsaicin- (Cat. No. 211275) activated TRPV1, camphor-activated TRPV3, and methanol-activated TRPM8 (IC50 >30 µM).
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Vincent, F., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.389, 490.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
616521239822516567
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
616520-10MG04055977185249