Przejdź do
614849
Inhibitor TOPK/PBK, HI-TOPK-032
A cell-permeable, selective, ATP competitive, reversible inhibitor of T-LAK-cell-originated protein kinase (IC50 = 2 µM).
Synonim(y):
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
2 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
rust
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
InChI key
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek, konkurencyjna wobec ATP, odwracalna pochodna indolizynochinoksaliny, która działa jako specyficzny inhibitor kinazy białkowej pochodzącej z komórek T-LAK (TOPK/PBK) (IC50 = 2 µM). Nie wpływa na aktywność kinaz ERK1, JNK1 i p38 MAP. W wyższych stężeniach (~ 5 µM) hamuje również aktywność MEK1. Wykazano, że hamuje proliferację linii komórkowej raka okrężnicy HCT116 i blokuje wzrost guza w modelach ksenoprzeszczepów raka okrężnicy w sposób zależny od dawki. Zmniejsza aktywność TOPK tylko w komórkach z nadekspresją TOPK bez znaczącego wpływu na komórki z niskim poziomem ekspresji. Wykazano również, że zwiększa ekspresję p53, aktywnej kaspazy-7, rozszczepionej polimerazy poli-ADP-rybozy i zwiększa fosforylację Cdc2.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Przepuszczalny dla komórek, selektywny, konkurencyjny wobec ATP, odwracalny inhibitor kinazy białkowej pochodzącej z komórek T-LAK (IC₅₀ = 2 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TOPK/PBK
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-29°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kim, D., et al. 2012, Cancer Res.72, 3060.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
238803124033420099
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
614849-5MG04055977186338