Przejdź do
613550
Aktywator TMEM16A, Eact
The TMEM16A Activator, Eact modulates the biological activity of TMEM16A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
ANO1 Aktywator, Eact, 3,4,5-trimetoksy-N-(2-metoksyetylo)-N-(4-fenylotiazol-2-ylo)benzamid, TMEM16A Aktywator, Eact
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
790,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccccc3)N(CCOC)C(=O)c2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H24N2O5S/c1-26-11-10-24(22-23-17(14-30-22)15-8-6-5-7-9-15)21(25)16-12-18(27-2)20(29-4)19(13-16)28-3/h5-9,12-14H,10-11H2,1-4H3
InChI key
ZUXNHFFVQWADJL-UHFFFAOYSA-N
General description
N-aryloaminotiazol, który silnie aktywuje kanał chlorkowy aktywowany wapniem (CaCC) TMEM16A (ANO1) przy 0 stężeniu Ca2+ (niezależny od Ca2+ ), z możliwością wytwarzania dużych i trwałych prądów CaCC Cl-1 (EC50 = 3 µM) w komórkach tarczycy szczura Fishera (FRT) z ekspresją TMEM16A bez podwyższania cytoplazmatycznego poziomu Ca2+ oraz w ludzkich komórkach A253. Wykazano, że zwiększa przewodnictwo CaCC w ludzkich komórkach nabłonka gruczołów ślinowych i podśluzówkowych dróg oddechowych, komórkach oskrzeli poddanych działaniu IL-4 oraz stymuluje wydzielanie gruczołów podśluzówkowych w ludzkich oskrzelach i skurcz mięśni gładkich w jelicie myszy. Efekt aktywacji może być zniesiony przez dodanie inhibitora TMEM16A T16A-A01 w stężeniu 10 µM w komórkach transfekowanych TMEM16A oraz w hodowlach ludzkich gruczołów ślinowych i nabłonka oskrzeli poddanych działaniu IL-4, ale nie w jelitach. Nie wpływa na przewodnictwo CFTR Cl- ani przewodnictwo ENaC Na+.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Namkung, W., et al. 2011. FASEB J.25, 4048.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
613551208293346021
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
613550-10MG04055977263817