Przejdź do
6073
Odczynnik Schiffa, Hotchkiss-McManus
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Synonim(y):
P.A.S.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
mp
-0.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
HARLECO® Do barwienia PAS
Application
HARLECO® Do barwienia PAS
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Do reakcji PAS. Może być stosowany jako zamiennik odczynnika Schiffa w zestawie PAS.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
129623-10G04061838726414
6073-7104061839405035
HLMIR214604061836729325
HLTUD214604061836057176