Przejdź do
5985-OP
Roztwór chlorku magnezu
OmniPur® Grade, Sterile solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352101
Grade:
reagent grade
grade
reagent grade
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
clear to haze-free
shipped in
ambient
General description
Sterylny roztwór idealny do przygotowania kompetentnych komórek do transfekcji. Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
DNaza: Nie wykryto
Stężenie (molarność): 0.98-1.10M
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Sterylność: Aby przejść test
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do użytku z lekami, żywnością lub w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
5985-100ML04055977241310