Przejdź do
5.89597
NMP
anhydrous, 99.5%
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106420
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M79603443778494496
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
grade
biotech. grade
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
99.5%
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.7%
mp
−24 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589597025004065267748603
589597010004065267748290
589597200004065267748627
589597100004065267748610