Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 515,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
Nazwa produktu
Diethyl ether, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.6 (vs air)
assay
≥99.7%
autoignition temp.
320 °F
contains
1 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.7% | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥98% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade reagent grade | grade ACS reagent, anhydrous |
| mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) |
| vapor density 2.6 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) |
| bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) | bp 34.6 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
hcodes
supp_hazards