Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł | |
| 2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
contains
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.8% | assay 99-99.4% (GC) | assay ≥99.8% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade HPLC grade |
| vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) |
| bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60-62 °C, 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5895872000 | 04065267179421 |
| 5895870100 | 04065267178912 |
| 5895871000 | 04065267179414 |