Przejdź do
5.89584
2-Propanol
greener alternative
99.5%, anhydrous
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, 99.5%, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109827937142909955
2-Propanol BioRenewable, anhydrous
937142
2-Propanol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
anhydrous
grade
Laboratory Reagent
grade
anhydrous
grade
-
assay
99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble
solubility
soluble (water soluble completely)
solubility
-
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
mp
−89.5 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
mp
-89.5 °C, −89.5 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-63-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589584200004065267987415
589584100004065267987408
589584025004065267986661
589584010004065267986654