Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 908,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
1.2 mmHg ( 20 °C), 1.6 mmHg ( 35 °C)
assay
99%
autoignition temp.
1198 °F
expl. lim.
9.2 %
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
density
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66.0 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D91659-25G | 04061833590430 |
| D91659-5G | 04061837661518 |
| D91659-100G | 04061837661501 |
| 5895711000 | 04065267179940 |
| 5895710100 | 04065267179933 |