Przejdź do
5.77000
ReadyStream® Bulion sojowy tryptyczny
ReadyStream® (Media bag), GranuCult® prime, according to ISO, FDA BAM, pack of 3 × 100 L, for use with ReadyStream® System
Synonim(y):
CASO, CASO bouillon, Casein-Pepton-Sojamehl-Pepton-Bouillon, Casein-peptone soymeal-peptone broth, GranuCult® Tryptic Soy Broth media, Salmonella testing media, Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 x 100 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
12161700
7570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO
Quality Level
reg. compliance
FDA BAM
form
granular
packaging
pack of 3 × 100 L
manufacturer/tradename
GranuCult® prime, ReadyStream® (Media bag)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® System
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for bacteria
General description
Innowacyjny przepływ pracy ReadyStream® umożliwia wygodną produkcję do 100 l wstępnie ogrzanego podłoża TSB w mniej niż 20 minut. ReadyStream® Tryptic Soy Broth zawiera nasze pożywki GranuCult® i jest dostarczany jako suchy worek na pożywkę, który został napromieniowany. Po zainstalowaniu w systemie ReadyStream® (RDYSTRM01) pożywka jest początkowo odtwarzana za pomocą sterylnej przefiltrowanej wody w celu uzyskania 10-krotnego stężenia pożywki TSB. Następnie system ReadyStream® dozuje i rozcieńcza pożywkę w celu uzyskania stężenia 1x. Umożliwia to łatwe przygotowanie 10-krotnej objętości zapasu pożywki, tj. 100 l. Po odtworzeniu worek może być używany przez 10 dni.
Application
ReadyStream® Tryptic Soy Broth jest używany głównie do testowania próbek żywności. Produkt nadaje się do wstępnego nieselektywnego wzbogacania bakterii, w szczególności patogennych Enterobacteriaceae, takich jak Salmonella, z próbek żywności, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale 5 FDA-BAM.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
Rewolucja w przygotowywaniu pożywek - nowe rozwiązanie do przygotowywania i dozowania pożywek dla laboratoriów testujących żywność
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
577000010004065268038697