Przejdź do
573113
Sucrose
Molecular Biology Grade
Synonim(y):
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8881
assay
≥99%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble
absorption
≤0.100 at 280 nm, ≤0.120 at 260 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Molecular biology reagent.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S03891.037891.00892
Sucrose Molecular Biology Grade
Millipore
573113
Sucrose
Sucrose EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
SAFC
1.03789
Sucrose
Sucrose EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Sucrose
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble 50 g + 50 mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
573113-1KG07790788051778
573113-0.5KG07790788051761
573113-5KG07790788051785