Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
chloroform/methanol (2:1): 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChI key
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
General description
Biochem/physiol Actions
A potent mitogen
Preparation Note
Other Notes
Dettbarn, C., et al. 1995. Brain Res.669, 79.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24343.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24334.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sphingosylphosphoryl-choline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567735-10MG | 04055977190908 |