Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 430,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 669,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8660
assay
≥98% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.21
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (by assay) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.0% (T) | assay - |
| grade ACS reagent | grade Molecular Biology | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form solid | form crystalline solid | form - | form crystalline powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition OK to freeze |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567545-500GM | 04055977266702 |