Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
donkey
Form:
liquid
Shipped in:
wet ice
Produkt 566460 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
donkey
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Normalna ośla surowica jest powszechnym środkiem blokującym stosowanym w celu zmniejszenia barwienia tła poprzez zapobieganie niespecyficznemu wiązaniu przeciwciał z receptorami tkankowymi lub krystalizowalnymi fragmentami (FC).[1][2]
Normalne surowice nośnikowe, wyprodukowane z połączonych partii surowic od zdrowych, nieimmunizowanych osłów.
Application
Normal Donkey Serum, Sterile został użyty w celu zmniejszenia sztucznego barwienia niespecyficznych białek podczas podwójnego znakowania immunofluorescencyjnego.[3] Nadaje się również do stosowania w testach radioimmunologicznych.
Physical form
pH 7,0-8,5.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
R F Holcombe et al.
Molecular pathology : MP, 55(4), 220-226 (2002-07-31)
Signalling through the Wnt pathway is integrally associated with colon carcinogenesis. Although activating mutations in the genes for adenomatous polyposis coli (APC) and beta-catenin are clearly associated with colon cancer, less is understood about the role of the upstream secreted
Igor Buchwalow et al.
Scientific reports, 1, 28-28 (2012-02-23)
The current protocols for blocking background staining in immunohistochemistry are based on conflicting reports. Background staining is thought to occur as a result of either non-specific antibody (Ab) binding to endogenous Fc receptors (FcRs) or a combination of ionic and
Woo Jung Cho et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 11(5), 1069-1086 (2007-11-06)
Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) may play roles at intracellular and extracellular sites of the heart in ischaemia/reperfusion injury. Caveolins (Cav-1, -2 and -3) are lipid raft proteins which play roles in cell sig-nalling. This study examined, using immunohistochemistry and two photon
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 566460-5ML | 04055977191554 |