Przejdź do
566380
Normalna surowica kozia, liofilizowana stała
Synonim(y):
Normalna surowica kozia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
goat
Form:
lyophilized solid
Shipped in:
wet ice
Produkt 566380 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
solubility
soluble (Reconstitute in 10 ml of H2O. If the solution is not clear after 1-2 h standing at room temperature, centrifuge and transfer the supernatant to clean tubes.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Normalna surowica nośnikowa, wyprodukowana z połączonych partii surowic od zdrowych, nieimmunizowanych kóz. Odpowiednie do stosowania w testach radioimmunologicznych.
Application
Normal Goat Serum, Lyophilized Solid został użyty jako czynnik blokujący w..:
  • immunohistochemii[1]
  • immunocytochemii[2]
  • immunofluorescencji[3]
Biochem/physiol Actions
Normalna surowica kozia może być stosowana jako alternatywa dla powszechnie stosowanych surowic, takich jak płodowa surowica bydlęca (FBS) i noworodkowa surowica cielęca (NBCS) do pierwotnej hodowli komórek różnych zwierząt. Ponadto, surowica kozia może być również stosowana do rutynowej hodowli komórek ryb.[4]
Physical form
Lipidy ekstrahowano, dializowano wobec 250 mM NaCl, 10 mM fosforanu sodu, 0,05% azydku sodu, pH 7,6 i liofilizowano.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania lub pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Nierozcieńczone roztwory podstawowe są stabilne przez kilka tygodni w temperaturze 4°C lub do 1 roku w temperaturze -20°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać rozcieńczonych roztworów podstawowych dłużej niż 1 dzień w temperaturze 4°C.
Rozpuścić w 10 ml H₂O. Jeśli roztwór nie jest klarowny po 1-2 godzinach stania w temperaturze pokojowej, odwirować i przenieść supernatant do czystych probówek.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P K Nanda et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 45(3-4), 148-151 (2009-01-02)
Serum from goat, calf, and chicken sources were evaluated in terms of attachment, growth, and proliferation of explants of Indian major carp, Cirrhinus mrigala. The attachment of explants viz. heart, liver, and kidney was directly proportional to the concentration of
Hsuan-Miao Liu et al.
International journal of molecular medicine, 41(3), 1455-1462 (2018-01-13)
Liver injury is associated with devastating consequences caused by inflammation and apoptosis. The farnesoid X receptor (FXR) is a nuclear receptor that has an essential role in hepatoprotection by maintaining the homeostasis of liver metabolism. The present study investigated the capacity
Xin Zhao et al.
International journal of molecular medicine, 42(3), 1283-1294 (2018-06-15)
Tumor necrosis factor‑related apoptosis‑inducing ligand (TRAIL) is known to induce cell apoptosis in many types of cancer cells. However, some malignant cells still exhibit anti‑apoptosis features induced by TRAIL; thus the underlying mechanisms that regulate sensitivity and resistance of tumor
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
566380-10ML04055977191493