Przejdź do
566313
Aktywator SIRT1 II
The SIRT1 Activator II, also referenced under CAS 374922-43-7, modulates the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
3-(benzenosulfonylo)-1-(4-fluorofenylo)pirolo[4,5-b]chinoksalino-2-amina, aktywator SIRT1 II, CAY10602
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
504,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15FN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
504,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1N2C(N)=C(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2N=C5C(C=CC=C5)=N4
InChI
1S/C22H15FN4O2S/c23-14-10-12-15(13-11-14)27-21(24)20(30(28,29)16-6-2-1-3-7-16)19-22(27)26-18-9-5-4-8-17(18)25-19/h1-13H,24H2
InChI key
CSFVFDHRYKBBPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirolochinoksaliny, który działa jako odwracalny aktywator SIRT1 (10 µM powoduje ~2,3-krotne wzmocnienie fluorescencji w teście fluorescencyjnym z użyciem hrSIRT1) i zwiększa mobilizację tłuszczu w całkowicie zróżnicowanych fibroblastach 3T3L1. Wykazano, że hamuje indukowane przez LPS uwalnianie TNF-α w komórkach THP-1 o ~10 razy silniej niż resweratrol (nr kat. 554325).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lavu, S., et al. 2008. Nat. Rev. Drug Discov.7, 841.
Nayagam, V.M., et al. 2006. J. Biomol. Screen.11, 959.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
566324550601123871
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
566313-10MG04055977191363