Przejdź do
565852
Inhibitor PTP XXXI, II-B08
The PTP Inhibitor XXXI, II-B08 controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor CD45 V, inhibitor FAP1, inhibitor LMWPTP, inhibitor Lyp III, inhibitor PTP1B IX, inhibitor SHP1 IX, inhibitor SHP2 VI, kwas 3-(1-(3-(bifenylo-4-iloamino)-3-oksopropylo)-1H-1,2,3-triazol-4-ylo)-6-hydroksy-1-metylo-2-fenylo-1H-indolo-5-karboksylowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H27N5O4
Masa cząsteczkowa:
557.60
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
5.2 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek kwasu indolosalicylowego, który celuje w domenę katalityczną SHP2 i hamuje katalizowaną przez SHP2 hydrolizę pNPP (IC50 = 5,5 µM) w sposób odwracalny i niekompetycyjny(Ki = 5,2 µM), wykazując 2,6- do 5,7-krotną selektywność w stosunku do PTP1B, SHP1, FAP1, Lyp, CD45 i LMWPTP (IC50 = 14,3, 15,7, 20,3 µM).6- do 5,7-krotną selektywność w stosunku do PTP1B, SHP1, FAP1, Lyp, CD45 i LMWPTP (IC50 = odpowiednio 14,3, 15,7, 20,3, 25,0, 30,0 i 31,1 µM) oraz >9-krotną selektywność w stosunku do Cdc14A, HePTP, LAR, PTPα i VHR (IC50 >50 µM). Skutecznie blokuje aktywność hiperproliferacyjną ludzkich hematopoetycznych komórek progenitorowych (skuteczne stężenie = 10 µM) spowodowaną mutacjami SHP2 (D61Y i E76K) lub stymulacją GM-CSF, a także zależną od c-kit (poprzez stymulację ligandem lub mutację D814V) proliferację szpiku, w której pośredniczy SHP2 (skuteczne stężenie = 5 do 75 µM). Podwójne hamowanie PI-3K i SHP2 przez LY294002 (nr kat. 440202 i 440204) i II-B08 (odpowiednio 10 mg/kg i 50 mg/kg; codziennie i.p.) znacznie wydłuża przeżycie.) znacznie wydłuża przeżywalność w mysim modelu MPD (choroby mieloproliferacyjnej) opartym na D814V KIT z ekspresją 32D (0% przeżywalności w dniach 23, 27, 28, odpowiednio, przy samym leczeniu DMSO, LY294002, II-B08; 20% przeżywalności w dniu 65 przy leczeniu skojarzonym) in vivo.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędny
Inne PTP
Docelowe IC50: 5,5, 9,0 i 10,8 &micro
Główny cel
SHP2
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mali, R.S., et al. 2012. Blood120, 2669.
Zhang, X., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 2482.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
565852-10MG04055977191288