Przejdź do
559397
SB 202190
InSolution, ≥98%, p38 MAP kinase inhibitor
Synonim(y):
InSolution SB 202190, InSolution inhibitor kinazy p38 MAP II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14FN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
potency
16 nM IC50, 16 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2=C(NC(=C4C=CC(=O)C=C4)N2)c3ccncc3
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,23-24H
InChI key
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny i przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy p38 MAP. Hamuje fosforylację p38 podstawowego białka mieliny (MBP) bez wpływu na aktywność podgrup kinazy MAP ERK lub JNK. Hamuje również aktywność kinazy p38β (IC50 = 350 nM) i fosforylację p38 aktywującego czynnika transkrypcyjnego 2 (ATF-2; IC50 = 280 nM). Blokuje indukowaną przez LPS biosyntezę TNF-α i interleukin. Zgłaszano, że blokuje ekspresję LDL w komórkach Hep52.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 350 nM przeciwko aktywności kinazy p38β; 280 nM przeciwko fosforylacji p38 aktywującego czynnika transkrypcyjnego 2 (ATF-2).
Główny cel
P38β
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór SB 202190 o stężeniu 1 mg/ml (nr kat. 559388) w bezwodnym DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Ajizian, S.J., et al. 1999. J. Infect. Dis.179, 939.
Singh, R.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 19593.
Wang, S.W., et al. 1999. Inflamm. Res.48, 533.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem.5, 49.
Jiang, Y., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 17920.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Li, Z., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.228, 334.
Lee, L.C., et al. 1994. Nature372, 739.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
559398506148559388
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 202190
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao Cui et al.
Cell biology international, 44(9), 1811-1819 (2020-05-07)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of the central nervous system that is caused by the interaction of genetic and environmental factors. Current studies have shown that Fc-receptor like-3 (FCRL3) is closely related to MS, but the specific role
Nisha R Pawar et al.
The Journal of cell biology, 222(11) (2023-09-22)
The transmembrane serine protease matriptase is a key regulator of both barrier-disruptive and protective epithelial cell-cell interactions. Elevated matriptase is a consistent feature of epithelial ovarian cancers (OvCa), where multicellular spheroids shed from the primary tumor into the peritoneal cavity
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
559397-1ML04055977192629