Przejdź do
554723-M
Hybryda ATRA-BA
The differentiation-inducer all-trans-Retinoic Acid and the histone deacetylase inhibitor (HDI) Butyric Acid.
Synonim(y):
4-(butanoiloksymetylo)fenylo-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo)nona-2,4,6,8-tetraenonian, VNLG/124, inhibitor HDAC XV, Inhibitor HDAC XV, 4-(butanoiloksymetylo)fenylo-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo)nona-2,4,6,8-tetraenoat, VNLG/124
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
741,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H40O4
Masa cząsteczkowa:
476.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
741,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Induktor różnicowania, kwas all-trans-retinowy(ATRA; Nr kat. Nr kat. 554720) i inhibitor deacetylazy histonów (HDI) kwas masłowy (BA; Nr kat. Nr kat. 567430) są włączone chemicznie poprzez wiązanie estrów benzylowych do pojedynczego, bardziej przenikalnego wzajemnego proleku (MP), aby ułatwić ich wychwyt komórkowy i lepiej synergizować ich działanie przeciwnowotworowe. Zahamowanie wzrostu PC-3 i MDA-MB-231 przez MP (IC50 = 1,02 i 0,01 µM, odpowiednio) jest znacznie lepsze niż te osiągnięte przez oddzielne (IC50 = 7,6 i 10,85 µM, odpowiednio, z ATRA; IC50 = 72.44 i >1000 µM, odpowiednio, z BA) lub połączonego dawkowania ATRA/BA (55% vs. 30% zahamowanie wzrostu PC-3 przez 10 µM MP vs. jednoczesne leczenie 10 µM każdego z ATRA i BA). W temperaturze 37°C VNLG/124 jest całkowicie przekształcany do ATRA i BA w ciągu godziny w świeżym osoczu myszy, ale poza tym jest stabilny przez ponad 24 godziny przy braku aktywności esterazy w 20 mM PBS.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gediya, L.K., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3895.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2919075581011029
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c