Przejdź do
550602
Aktywator PKM2 II, DASA
The PKM2 Activator II, DASA modulates the biological activity of PKM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
Aktywator M2 kinazy pirogronianowej II, 1-(2,6-difluorofenylosulfonylo)-4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioksyno-6-ylosulfonylo)piperazyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F2N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 550602 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=CC=C1F)=C1S(N2CCN(S(C3=CC4=C(OCCO4)C=C3)(=O)=O)CC2)(=O)=O
InChI
1S/C18H18F2N2O6S2/c19-14-2-1-3-15(20)18(14)30(25,26)22-8-6-21(7-9-22)29(23,24)13-4-5-16-17(12-13)28-11-10-27-16/h1-5,12H,6-11H2
InChI key
SHWNKRPMUBFWKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek diarylosulfonamidu(DASA), który działa jako silny i selektywny aktywator specyficznego dla guza izozymu M2 kinazy pirogronianowej (PKM2; AC50 = 65 nM). Wstępne traktowanie A549 (gruczolakorakowate ludzkie komórki nabłonka podstawnego pęcherzyków płucnych) DASA-10 (~ 10 µM) zapobiega indukowanej nadtlenkiem wodoru, diamidem i niedotlenieniem inaktywacji PKM2. Wykazano, że leczenie DASA powoduje obniżenie poziomu glutationu komórkowego i wyższą śmierć komórek wywołaną stresem oksydacyjnym.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Anastasiou, D., et al. 2011. Science334, 1278.
Boxer, M.B., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1048.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth K Wiese et al.
Nature metabolism, 3(7), 954-968 (2021-07-07)
Pharmacological activation of the glycolytic enzyme PKM2 or expression of the constitutively active PKM1 isoform in cancer cells results in decreased lactate production, a phenomenon known as the PKM2 paradox in the Warburg effect. Here we show that oxaloacetate (OAA)
Kaustav Das Gupta et al.
Cell reports, 30(8), 2712-2728 (2020-02-27)
Histone deacetylases (HDACs) drive innate immune cell-mediated inflammation. Here we identify class IIa HDACs as key molecular links between Toll-like receptor (TLR)-inducible aerobic glycolysis and macrophage inflammatory responses. A proteomic screen identified the glycolytic enzyme pyruvate kinase M isoform 2
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
550602-10MG04055977268874