Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 11 400,00 zł | |
| 200 mg | Przewidywany termin wysyłki29 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Fahnestock, et al. 1986. J. Bacter167, 870.
Bjørck, L. and Kronvall, G. 1984. J. Immunol.133, 969.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized solid | form liquid | form solid | form liquid |
| solubility aqueous buffer: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 539303-1MG | 04055977269000 |
| 539303-5MG | 04055977269048 |
| 539303-200MG | 04055977269031 |
| 539303-50MG | 04055977269062 |