form
liquid
Quality Level
specific activity
≥1400 units/mg protein (after activation)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki pro-MMP-7 wyrażany w E. coli. Uważa się, że MMP-7 jest kluczowym czynnikiem w regulacji przerzutów. Nadekspresję MMP-7 obserwuje się w raku okrężnicy. Aktywowany przez organomercurials (APMA; Cat. No. 164610).
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 25 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,02% NaN₃, 0,01% BRIJ® 35 Detergent, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C). Cykle zamrażania i rozmrażania mogą przyspieszyć proces aktywacji.
Other Notes
Girolamo, N. D., et al. 2001. Invest. Ophtal. Visual. Sci.42, 1963.
Kihira, Y., et al. 1996. Urol. Oncol. 2, 20.
Woessner, J.F. 1995. Methods Enzymol. 248, 485.
Crabbe, T., et al. 1992. Biochemistry 31, 8500.
Kihira, Y., et al. 1996. Urol. Oncol. 2, 20.
Woessner, J.F. 1995. Methods Enzymol. 248, 485.
Crabbe, T., et al. 1992. Biochemistry 31, 8500.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która strawi 1,0 µg AZOCOLL Substrate (nr kat. 194933), w obecności 500 μM octanu p-aminofenylomocznika(APMA; nr kat. 164610) na minutę w temperaturze 37°C, pH 7,5.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 538540-100UG | 04055977196009 |